missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MEK2 Antibody (OTI8G6), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18132027 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18132027 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18132027 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272646AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MEK2 Monoclonal specifically detects MEK2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MEK2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8G6
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen ERK activator kinase 2, MAPKK 2, MEK 2, MEK2EC 2.7.12.2, mitogen-activated protein kinase kinase 2, MKK2FLJ26075, p45, PRKMK2MAPKK2
Símbolos de los genes MAP2K2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full-length protein expressed in 293T cell transfected with human MEK2 expression vector.
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5605
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.