Learn More
Abnova™ MEIS2 (Human) Recombinant Protein
Código de producto. p-7164453
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16197731 10 μg 10 microgramos
16107741 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16197731
Marca: Abnova™ H00004212P01.10ug
Human MEIS2 full-length ORF ( AAH01516, 1 a.a. - 381 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MDGVGVPASMYGDPHAPRPIPPVHHLNHGPPLHATQHYGAHAPHPNVMPASMGSAVNDALKRDKDAIYGHPLFPLLALVFEKCELATCTPREPGVAGGDVCSSDSFNEDIAVFAKQVRAEKPLFSSNPELDNLMIQAIQVLRFHLLELEKVHELCDNFCHRYISCLKGKMPIDLVIDERDGSSKSDHEELSGSSTNLADHNPSSWRDHDDATSTHSAGTPGPSSGGHASQSGDNSSEQGDGLDNSVASPGTGDDDDPDKDKKRQKKRGIFPKVATNIMRAWLFQHLTHPYPSEEQKKQLAQDTGLTILQVNNWFINARRRIVQPMIDQSNRAVSQGAAYSPEGQPMGSFVLDGQQHMGIRPAGPMSGMGMNMGMDGQWHYM
Especificaciones
Número de acceso AAH01516
ID de gen (Entrez) 4212
Nombre Meis homeobox 2
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen HsT18361, MGC2820, MRG1
Símbolo de gen MEIS2
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • MEIS2 (Human) Recombinant Protein (P01)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P404-Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: tris HCl, reduced glutathione