missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MEIS2 Antibody (PCRP-MEIS2-2B3), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587839 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18587839 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18587839 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321014R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MEIS2 Monoclonal antibody specifically detects MEIS2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MEIS2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-MEIS2-2B3
Conjugado DyLight 550
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Meis (mouse) homolog 2, Meis homeobox 2, Meis1, myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog 2 (mouse), Meis1-related gene 1, MGC2820, myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog 2, TALE homeobox protein Meis2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human MEIS2
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4212
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.