Learn More
MEIS1 Antibody (OTI2A3), Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30306727 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
30306727 30 μL 30 microlitros
30306438 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30306727
Marca: Novus Biologicals NBP34499130ul
Mouse Monoclonal Antibody
MEIS1 Monoclonal antibody specifically detects MEIS1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MEIS1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2A3
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:500
Formulación PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Alias de gen homeobox protein Meis1, leukemogenic homolog protein, Meis homeobox 1, MGC43380, myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog, myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog (mouse)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 176-390 of human MEIS1(NP_002389) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4211
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1