Learn More
Micronova™ Limpiador de alta resistencia MegaClean™
BIOPHARMA
Código de producto. p-9183000 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (imperial):
1 qt
1 gal
5 gal
Tamaño de la unidad:
15.14 litro
19 litros
7.60 litro
Código de producto. Volumen (imperial) unitSize
11932475 1 gal 15.14 litro
13137736 5 gal 19 litros
13157736 1 qt 7.60 litro
3 options
Código de producto. 11932475
Marca: Micronova™ MC1G
Limpiador y desengrasante para salas limpias no inflamable y de uso intensivo
El limpiador de alta resistencia Micronova MegaClean™ ofrece una alternativa eficaz a los limpiadores tóxicos, inflamables y a base de disolvente, como la acetona y el alcohol isopropílico. Filtrado a 0,1 micrómetros, este limpiador es ideal para semiconductores, electrónica, equipos aeroespaciales y operaciones de construcción y limpieza.
  • Desengrasante para salas limpias de alta resistencia no inflamable
  • Elimina la grasa, los adhesivos y las manchas fotorresistentes de la mayoría de las superficies.
  • Ideal para semiconductores, electrónica, equipos aeroespaciales y operaciones de construcción y limpieza.
  • Filtrado a 0,1 micrómetros
  • Disponible en frascos de recarga de 3,8 l o 18,9 l (1 o 5 gal) y un frasco de pulverización de 0,94 l (0,25 gal).
  • Biodegradable
  • Soluble en agua
  • Efectivo a bajas concentraciones
Specifications
Tipo de producto MegaClean Cleaner
Color-coded No
Handle Type None
Esterilidad No estéril
Descripción Detergente de alta resistencia, desengrasante
Para utilizar con (aplicación) Manchas resistentes, eliminación de adhesivos en salas limpias y su entorno
Para utilizar con (equipo) Fregonas y cubos o paños y esponja
Volumen (imperial) 1 gal
compliance-icons
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, alcohols, C9-11, Ethoxylated