missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MEF2D Antibody (PCRP-MEF2D-3A4), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18568265 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18568265 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18568265

Marca: Novus Biologicals NBP314120MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MEF2D Monoclonal antibody specifically detects MEF2D in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MEF2D
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-MEF2D-3A4
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp686I1536, MADS box transcription enhancer factor 2, polypeptide D (myocyte enhancerfactor 2D), MEF2D/DAZAP1 fusion, myocyte enhancer factor 2D, myocyte enhancer factor 2D/deleted in azoospermia associated protein 1 fusionprotein, myocyte-specific enhancer factor 2D
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human MEF2D protein (Uniprot: Q14814)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4209
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.