Learn More
PAL International™ Cubeta de toallitas desinfectantes Medipal™ 3 en 1
Código de producto. 15844165
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
250 x 275 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 350
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15844165 250 x 275 mm paquete de 350
1 options
Código de producto. 15844165
Marca: PAL International™ W522110MPCE
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cubeta de 3,0 l con 350 toallitas desinfectantes grandes
  • Desarrollado en respuesta a una creciente necesidad clínica de una sola toallita limpiadora y desinfectante que sea eficaz contra una variedad más amplia de patógenos, incluidas las esporas.
  • Utiliza una nueva formulación química de combinación de alta especificación, mezclando de forma eficaz dos compuestos desinfectantes, DDAC y triamina, para producir un desinfectante muy eficaz de amplio espectro, eficaz también contra las esporas.
  • Las toallitas no tienen alcohol y están diseñadas para limpiar y desinfectar superficies duras no porosas, equipos y dispositivos médicos no invasivos en entornos sanitarios.
  • Se ha demostrado que mata la mayoría de los microorganismos, como esporas, bacterias, virus y levaduras.
  • Las toallitas se han probado de forma independiente según una serie de normas europeas (EN), incluida la nueva prueba europea EN16615:2015. (prueba de 4 campos)
  • Sin alcohol ni PHMB
  • Tiempo de contacto de 1 minuto
  • Toallitas de mayor peso diseñadas para áreas de uso elevado o cuando se necesita una acción de limpieza y desinfección adicional.
Especificaciones
Descripción Limpiadoras, desinfectantes y esporicidas
Dimensiones (L x An) 250 x 275 mm
Incluye 350 toallitas en una cubeta de 3,0 l
compliance-icons
Nombre del producto
  • medipal 3 in 1 disinfectant wipes
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-aminoethanol, didecyldimethylammoniumchloride, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, al