missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MED6 Antibody (OTI3C9), Novus Biologicals™

Código de producto. 18156528 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18156528 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18156528

Marca: Novus Biologicals NBP245811

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ensure accurate, reproducible results in Western Blot

MED6 Monoclonal specifically detects MED6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MED6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3C9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen Activator-recruited cofactor 33 kDa component, ARC33, mediator complex subunit 6hMed6, mediator of RNA polymerase II transcription subunit 6, mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 6 homolog, mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 6 homolog (S. cerevisiae), NY-REN-28, Renal carcinoma antigen NY-REN-28
Símbolos de los genes MED6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human MED6(NP_005457) produced in E.coli.
Peso molecular del antígeno 28.2 kDa
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10001
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.