missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MeCP2 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18679888 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18679888 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18679888

Marca: Novus Biologicals NBP250060APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MeCP2 Polyclonal antibody specifically detects MeCP2 in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry Free-Floating
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MeCP2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Free Floating)
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry - Free Floating
Formulación PBS
Alias de gen AUTSX3, DKFZp686A24160, MeCp-2 protein, mental retardation, X-linked 79, methyl CpG binding protein 2 (Rett syndrome), X-linked 16
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Full length recombinant human MeCP2
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Chromatin Research, Neuroscience, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4204
Especies diana Human, Mouse, Rat, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.