missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
MeCP2 Polyclonal antibody specifically detects MeCP2 in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry Free-Floating
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MeCP2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Free Floating) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | AUTSX3, DKFZp686A24160, MeCp-2 protein, mental retardation, X-linked 79, methyl CpG binding protein 2 (Rett syndrome), X-linked 16 |
| Primario o secundario | Primary |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?