missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ME2 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18209556 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18209556 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18209556

Marca: Novus Biologicals NBP282105AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ME2 Polyclonal antibody specifically detects ME2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ME2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 1.1.1, EC 1.1.1.38, malate dehydrogenase, Malic enzyme 2, malic enzyme 2, NAD(+)-dependent, mitochondrial, NAD-dependent malic enzyme, mitochondrial, NAD-ME, ODS1, pyruvic-malic carboxylase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ME2 antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the center of human ME2. The immunogen is located within amino acids 340 - 390 of ME2. Amino Acid Squence: KGRKAKIDSYQEPFTHS
Método de purificación Peptide Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4200
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.