missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ME1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18575812 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18575812 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18575812

Marca: Novus Biologicals NBP132398

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ME1 Polyclonal antibody specifically detects ME1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ME1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:10000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunoprecipitation 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000, Knockdown Validated
Formulación 1XPBS, 20% Glycerol (pH7).
Alias de gen EC 1.1.1, EC 1.1.1.40, HUMNDME, malate dehydrogenase, Malic enzyme 1, malic enzyme 1, NADP(+)-dependent, cytosolic, malic enzyme 1, soluble, Malic enzyme, cytoplasmic, MES, NADP-dependent malic enzyme, NADP-ME, pyruvic-malic carboxylase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human ME1. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4199
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.