Learn More
MDR1/ABCB1 Antibody (MDR1/8962R), Novus Biologicals™
Código de producto. 18679314 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18679314 100 μg 100 microgramos
18611885 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 18679314
Marca: Novus Biologicals NBP323772100ug
Rabbit Monoclonal Antibody
MDR1/ABCB1 Monoclonal antibody specifically detects MDR1/ABCB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MDR1/ABCB1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MDR1/8962R
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen ABC20, ATP-binding cassette sub-family B member 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 1, CD243, CD243 antigen, CLCS, colchicin sensitivity, doxorubicin resistance, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, GP170, IBD13, MDR1MGC163296, multidrug resistance protein 1, P-glycoprotein 1, P-gp, PGY1P-GP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa500-700) of human MDR1/ABCB1 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Membrane Trafficking and Chaperones
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5243
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ