missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDR1/ABCB1 Antibody (MDR1/8962R), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585908 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 488
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18585908 0.1 mL, Alexa Fluor 488
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18585908 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324221AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

MDR1/ABCB1 Monoclonal antibody specifically detects MDR1/ABCB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MDR1/ABCB1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MDR1/8962R
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ABC20, ATP-binding cassette sub-family B member 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 1, CD243, CD243 antigen, CLCS, colchicin sensitivity, doxorubicin resistance, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, GP170, IBD13, MDR1MGC163296, multidrug resistance protein 1, P-glycoprotein 1, P-gp, PGY1P-GP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa500-700) of human MDR1/ABCB1 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Membrane Trafficking and Chaperones
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5243
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.