missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDMX Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18744070 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18744070 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18744070 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100556JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MDMX Polyclonal antibody specifically detects MDMX in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MDMX
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp781B1423, double minute 4 homolog, Double minute 4 protein, double minute 4, human homolog of; p53-binding protein, HDMX, Mdm2-like p53-binding protein, Mdm4 p53 binding protein homolog (mouse), Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding protein, Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding protein (mouse), MDM4-related protein 1, MDMXMGC132766, mouse double minute 4, human homolog of; p53-binding protein, MRP1, p53-binding protein Mdm4, protein Mdm4, Protein Mdmx
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 125 and 175 of human ortholog of mouse double minute 4 using the numbering given in Swiss-Prot entry O15151 (GeneID 4194).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, DNA Repair, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4194
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.