missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDMX Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18015009 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18015009 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18015009 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297044F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MDMX Polyclonal specifically detects MDMX in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MDMX
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp781B1423, double minute 4 homolog, Double minute 4 protein, double minute 4, human homolog of; p53-binding protein, HDMX, Mdm2-like p53-binding protein, Mdm4 p53 binding protein homolog (mouse), Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding protein, Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding protein (mouse), MDM4-related protein 1, MDMXMGC132766, mouse double minute 4, human homolog of; p53-binding protein, MRP1, p53-binding protein Mdm4, protein Mdm4, Protein Mdmx
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant MDMX (NP_002384.2; Met1-Asp134).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, DNA Repair, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4194
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.