missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDM2/HDM2, p Ser186 Antibody (2G2 2.2), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18195069 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18195069 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18195069

Marca: Novus Biologicals NBP250242UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MDM2/HDM2 Monoclonal specifically detects MDM2/HDM2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MDM2/HDM2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2G2 2.2
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ACTFS, HDM2, HDMX, MDM2 oncogene, E3 ubiquitin protein ligase
Símbolos de los genes MDM2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Peptide QRKRHKS(p)DSIS. S(p) represent a phosphorylated serine. This peptide represents the portion of MDM2/HDM2 around Serine 186
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Hypoxia, Neuroscience, p53 Pathway, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4193
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.