missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDM2/HDM2, p Ser185 Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18581092 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18581092 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18581092

Marca: Novus Biologicals NB1001683PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MDM2/HDM2 Polyclonal antibody specifically detects MDM2/HDM2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MDM2/HDM2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen ACTFS, HDM2, HDMX, MDM2 oncogene, E3 ubiquitin protein ligase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This affinity purified MDM2/HDM2 [p Ser185] Antibody was prepared from whole rabbit serum produced by repeated immunizations with a synthetic peptide corresponding to an internal region near aa 175-200 of mouse MDM2/HDM2/HDM2. (Uniprot: P23804)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Hypoxia, Neuroscience, p53 Pathway, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4193
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.