missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDM2/HDM2 Antibody (rMDM2/9214), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18510737 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 532
Código de producto.
18510737 0.1 mL, Alexa Fluor 532
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18510737

Marca: Novus Biologicals NBP324198AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MDM2/HDM2 Monoclonal antibody specifically detects MDM2/HDM2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MDM2/HDM2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rMDM2/9214
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen ACTFS, HDM2, HDMX, MDM2 oncogene, E3 ubiquitin protein ligase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human MDM2/HDM2 protein fragment (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Hypoxia, Neuroscience, p53 Pathway, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4193
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.