missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDM2/HDM2 Antibody (MDM2/7190R), Novus Biologicals™

Código de producto. 18678314 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18678314 20 μg 20 microgramos
18679693 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18678314

Marca: Novus Biologicals NBP32042020ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

MDM2/HDM2 Monoclonal antibody specifically detects MDM2/HDM2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MDM2/HDM2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MDM2/7190R
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen ACTFS, HDM2, HDMX, MDM2 oncogene, E3 ubiquitin protein ligase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human MDM2/HDM2 protein fragment (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Hypoxia, Neuroscience, p53 Pathway, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4193
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.