missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MDM2/HDM2 Antibody (HDM2-323) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
203.00€
Especificaciones
| Antígeno | MDM2/HDM2 |
|---|---|
| Clon | HDM2-323 |
| Concentración | 2 mg/mL |
| Dilución | Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18567631
|
Novus Biologicals
NB600-1312-0.025ml |
0.025 mL |
203.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
MDM2/HDM2 Monoclonal specifically detects MDM2/HDM2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA.Especificaciones
| MDM2/HDM2 | |
| 2 mg/mL | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| 4193 | |
| Synthetic peptide conjugated to KLH, corresponding to amino acids 389-402 of Human MDM2. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| HDM2-323 | |
| Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Hypoxia, Neuroscience, p53 Pathway, Tumor Suppressors | |
| ACTFS, HDM2, HDMX, MDM2 oncogene, E3 ubiquitin protein ligase | |
| MDM2 | |
| IgG2a | |
| Affinity Purified | |
| MDM2 (HDM2-323) |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto