missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDM2/HDM2 Antibody (HDM2-323) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18567631 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18567631 0.025 mL 25 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18567631

Marca: Novus Biologicals NB60013120.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MDM2/HDM2 Monoclonal specifically detects MDM2/HDM2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MDM2/HDM2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon HDM2-323
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000
Alias de gen ACTFS, HDM2, HDMX, MDM2 oncogene, E3 ubiquitin protein ligase
Símbolos de los genes MDM2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide conjugated to KLH, corresponding to amino acids 389-402 of Human MDM2.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Hypoxia, Neuroscience, p53 Pathway, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4193
Especificidad de la prueba MDM2 (HDM2-323)
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.