missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDH1 Antibody (CPTC-MDH1-1), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18670408 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18670408 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18670408 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308427PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MDH1 Monoclonal antibody specifically detects MDH1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MDH1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CPTC-MDH1-1
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen cytoplasmic, Cytosolic malate dehydrogenase, DEE88, Diiodophenylpyruvate reductase, EC 1.1.1.37, EC 1.1.1.96, HEL-S-32, malate dehydrogenase 1, NAD (soluble), Malate dehydrogenase, cytoplasmic, MDH1, MDHA, MDH-s, MGC:1375, MOR2, soluble malate dehydrogenase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length MDH1 protein (Uniprot: P40925)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology, Stem Cell Markers, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4190
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.