missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDH1 Antibody (CPTC-MDH1-1), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18640737 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18640737 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18640737

Marca: Novus Biologicals NBP308427B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MDH1 Monoclonal antibody specifically detects MDH1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MDH1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CPTC-MDH1-1
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen cytoplasmic, Cytosolic malate dehydrogenase, DEE88, Diiodophenylpyruvate reductase, EC 1.1.1.37, EC 1.1.1.96, HEL-S-32, malate dehydrogenase 1, NAD (soluble), Malate dehydrogenase, cytoplasmic, MDH1, MDHA, MDH-s, MGC:1375, MOR2, soluble malate dehydrogenase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length MDH1 protein (Uniprot: P40925)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology, Stem Cell Markers, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4190
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.