missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDH1 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18457560 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18457560 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18457560

Marca: Novus Biologicals NBP177780APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

MDH1 Polyclonal antibody specifically detects MDH1 in Porcine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MDH1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen cytoplasmic, Cytosolic malate dehydrogenase, DEE88, Diiodophenylpyruvate reductase, EC 1.1.1.37, EC 1.1.1.96, HEL-S-32, malate dehydrogenase 1, NAD (soluble), Malate dehydrogenase, cytoplasmic, MDH1, MDHA, MDH-s, MGC:1375, MOR2, soluble malate dehydrogenase
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno MDH1 [Pig Heart] (Uniprot: P11708)
Método de purificación Multi-step
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology, Stem Cell Markers, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4190
Especies diana Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.