missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDGA2 Antibody (803732), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18677443 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18677443 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18677443

Marca: Novus Biologicals FAB5184P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MDGA2 Monoclonal antibody specifically detects MDGA2 in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MDGA2
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 803732
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen MAM domain containing glycosylphosphatidylinositol anchor 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human MDGA2, Gln21-Asp934, Accession # Q7Z553
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 161357
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.