missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDC1 Antibody (P2B11), Novus Biologicals™

Código de producto. 18747383 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18747383 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18747383

Marca: Novus Biologicals NBP212890

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MDC1 Monoclonal specifically detects MDC1 in Human, Mouse, Bovine, Non-human Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MDC1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon P2B11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000
Alias de gen DKFZp781A0122, Em:AB023051.5, KIAA0170MGC166888, mediator of DNA damage checkpoint 1, mediator of DNA damage checkpoint protein 1, mediator of DNA-damage checkpoint 1, NFBD1homologue to Drosophila photoreceptor protein calphotin, Nuclear factor with BRCT domains 1
Símbolos de los genes MDC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GST-tagged recombinant protein corresponding to mouse MDC1 at and around the N-terminus
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9656
Especificidad de la prueba Detects approx 184kDa. This antibody recognizes MDC1 at and around the N-terminus.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.