missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDC1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30148380 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30148380 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30148380 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100397CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MDC1 Polyclonal antibody specifically detects MDC1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MDC1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp781A0122, Em:AB023051.5, KIAA0170MGC166888, mediator of DNA damage checkpoint 1, mediator of DNA damage checkpoint protein 1, mediator of DNA-damage checkpoint 1, NFBD1homologue to Drosophila photoreceptor protein calphotin, Nuclear factor with BRCT domains 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residues 1375 and 1425 of human Mediator of DNA Damage Checkpoint 1 using the numbering given in entry NP_055456.1 (GeneID 9656).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9656
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.