missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MD-1/LY86 Antibody (241), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18208349 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18208349 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18208349 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290386G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

MD-1/LY86 Monoclonal specifically detects MD-1/LY86 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MD-1/LY86
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 241
Conjugado DyLight 488
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Ly-86, lymphocyte antigen 86, MD1, MMD-1, Protein MD-1, RP105-associated
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse MD-1/LY86 (Met 1-Ser 162; NP_034875.1).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9450
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.