missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 6566 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Para utilizar con (aplicación) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-59656 |
| Alias de gen | FLJ36745, HHF7, MCT, MCT 1, MCT1MGC44475, member 1, monocarboxylate transporter 1, Solute carrier family 16 member 1, solute carrier family 16, member 1 (monocarboxylic acid transporter 1) |
| Símbolo de gen | SLC16A1 |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Categoría de investigación | Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers |
| Tampón de almacenamiento | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?