missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MCT1/SLC16A1 Antibody (882616), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 30029120 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30029120 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30029120

Marca: Novus Biologicals FAB8275APCCY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MCT1/SLC16A1 Monoclonal antibody specifically detects MCT1/SLC16A1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MCT1/SLC16A1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 882616
Conjugado APC-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen FLJ36745, HHF7, MCT, MCT 1, MCT1MGC44475, member 1, monocarboxylate transporter 1, Solute carrier family 16 member 1, solute carrier family 16, member 1 (monocarboxylic acid transporter 1)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human MCT1/SLC16A1, Met1-Val500, Accession # P53985
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6566
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.