Learn More
Abnova™ MCM7 (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16127671
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16127671
Marca: Abnova™ H00004176P01.10ug
Human MCM7 full-length ORF ( AAH09398, 1 a.a. - 389 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MALKDYALEKEKVKKFLQEFYQDDELGKKQFKYGNQLVRLAHREQVALYVDLDDVAEDDPELVDSICENARRYAKLFADAVQELLPQYKEREVVNKDVLDVYIEHRLMMEQRSRDPGMVRSPQNQYPAELMRRFELYFQGPSSSKPRVIREVRADSVGKLVTVRGIVTRVSEVKPKMVVATYTCDQCGAETYQPIQSPTFMPLIMCPSQECQTNRSGGRLYLQTRGSRFIKFQEMKMQEHSDQVPVGNIPRSITVLVEGENTRIAQPGDHVSVTGIFLPILRTGFRQVVQGLLSETYLEAHRIVKMNKSEDDESGAGELTREELRQIADVIFATVRELVSGGRSVRFSEAEQRCVSRGFTPAQFQAALDEYEELNVWQVNASRTRITFV
Especificaciones
Número de acceso AAH09398
ID de gen (Entrez) 4176
Nombre minichromosome maintenance complex component 7
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen CDABP0042, CDC47, MCM2, P1.1-MCM3, P1CDC47, P85MCM, PNAS-146
Símbolo de gen MCM7
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer