missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MCM7 Antibody (rMCM7/1468), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594331 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18594331 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18594331 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308389FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MCM7 Monoclonal antibody specifically detects MCM7 in Human, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MCM7
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon rMCM7/1468
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CDC47 homolog, CDC47P85MCM, DNA replication licensing factor MCM7, EC 3.6.4.12, homolog of S. cerevisiae Cdc47, MCM2PNAS146, MCM7 minichromosome maintenance deficient 7 (S. cerevisiae), minichromosome maintenance complex component 7, minichromosome maintenance deficient (S. cerevisiae) 7, minichromosome maintenance deficient 7, P1.1-MCM3, P1CDC47
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human MCM7 protein fragment (aa195-319) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P33993)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4176
Especies diana Human, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.