Learn More
MCM3 Antibody (MCM3/6706), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200075866 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18681735 100 μg 100 microgramos
18624104 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 18681735
Marca: Novus Biologicals NBP323938100ug
Mouse Monoclonal Antibody
MCM3 Monoclonal antibody specifically detects MCM3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MCM3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MCM3/6706
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen cervical cancer proto-oncogene 5, DNA polymerase alpha holoenzyme-associated protein P1, DNA replication factor MCM3, DNA replication licensing factor MCM3, EC 3.6.4.12, HCC5, hRlf beta subunit, MCM3 minichromosome maintenance deficient 3, MCM3 minichromosome maintenance deficient 3 (S. cerevisiae), MGC1157, minichromosome maintenance complex component 3, minichromosome maintenance deficient (S. cerevisiae) 3, minichromosome maintenance deficient 3, P1.h, p102, P1-MCM3, replication licensing factor, beta subunit, RLF subunit beta, RLFB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (aa 650-750) of human MCM3 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4172
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ