missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MCM3 Antibody (MCM3/6706) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18633715 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18633715 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18633715

Marca: Novus Biologicals NBP324078

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MCM3 Monoclonal antibody specifically detects MCM3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MCM3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MCM3/6706
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin: 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS
Alias de gen cervical cancer proto-oncogene 5, DNA polymerase alpha holoenzyme-associated protein P1, DNA replication factor MCM3, DNA replication licensing factor MCM3, EC 3.6.4.12, HCC5, hRlf beta subunit, MCM3 minichromosome maintenance deficient 3, MCM3 minichromosome maintenance deficient 3 (S. cerevisiae), MGC1157, minichromosome maintenance complex component 3, minichromosome maintenance deficient (S. cerevisiae) 3, minichromosome maintenance deficient 3, P1.h, p102, P1-MCM3, replication licensing factor, beta subunit, RLF subunit beta, RLFB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (aa 650-750) of human MCM3 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4172
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.