missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MCM2 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18723030 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18723030 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18723030 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100288AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MCM2 Polyclonal antibody specifically detects MCM2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MCM2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BM28MGC10606, CCNL 1, CCNL1, CDCL1mitotin, EC 3.6.4.12, KIAA0030MITOTIN, MCM2 minichromosome maintenance deficient 2, mitotin (S. cerevisiae), minichromosome maintenance complex component 2, minichromosome maintenance deficient (S. cerevisiae) 2 (mitotin), minichromosome maintenance deficient 2 (mitotin)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A 37-amino acid synthetic peptide, which represented a portion of human Minichromosome Maintenance Deficient 2 encoded within exon 2 (LocusLink ID 4171).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4171
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.