Descripción
MCM10 Polyclonal antibody specifically detects MCM10 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MCM10 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:100 - 1:500, ELISA |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | CNA43homolog of yeast MCM10, DNA43, hsMCM10, MCM10 minichromosome maintenance deficient 10, MCM10 minichromosome maintenance deficient 10 (S. cerevisiae), MGC126776, minichromosome maintenance complex component 10, PRO2249, protein MCM10 homolog |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 616-875 of human MCM10 (NP_877428.1).,, Sequence:, TNPNSIKKKQKDPQDILEVKERVEKNTMFSSQAEDELEPARKKRREQLAYLESEEFQKILKAKSKHTGILKEAEAEMQERYFEPLVKKEQMEEKMRNIREVKCRVVTCKTCAYTHFKLLETCVSEQHEYHWHDGVKRFFKCPCGNRSISLDRLPNKHCSNCGLYKWERDGMLKEKTGPKIGGETLLPRGEEHAKFLNSLK |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |