missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mcl-1 Antibody (OTI10F6), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18152156 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18152156 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18152156

Marca: Novus Biologicals NBP272598APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Mcl-1 Monoclonal specifically detects Mcl-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mcl-1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI10F6
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen bcl2-L-3, BCL2L3MGC104264, Bcl-2-like protein 3, Bcl-2-related protein EAT/mcl1, EAT, induced myeloid leukemia cell differentiation protein Mcl-1, Mcl-1, mcl1/EAT, MCL1-ES, MCL1L, MCL1S, MGC1839, myeloid cell leukemia ES, myeloid cell leukemia sequence 1 (BCL2-related), TM
Símbolos de los genes MCL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Mcl-1 (NP_068779) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Signal Transduction, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4170.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.