missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

mCherry Antibody (2783C), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30157569 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30157569 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30157569

Marca: Novus Biologicals FAB11041CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

mCherry Monoclonal antibody specifically detects mCherry in Human samples. It is validated for Western Blot,Simple Western,Flow Cytometry (Intracellular Staining),Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno mCherry
Aplicaciones Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2783C
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen DSRED, red fluorescent protein mCherry, Red Fluoroscent Protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human mCherry synthetic peptide
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.