missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

mCherry Antibody (1C51), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18040629 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18040629 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18040629

Marca: Novus Biologicals NBP196752H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

mCherry Monoclonal antibody specifically detects mCherry in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoassay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno mCherry
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoassay
Clasificación Monoclonal
Clon 1C51
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Knockout Validated
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen DSRED, red fluorescent protein mCherry, Red Fluoroscent Protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This mCherry Antibody (1C51) was developed against recombinant full-length mCherry purified from E. coli.
Peso molecular del antígeno 27 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Fusion Proteins
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba This mCherry Antibody (1C51) does not cross react with GFP.
Especies diana Non-species specific, Mouse, Rat, Drosophila, Insect
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.