missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MCCC2 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18053618 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18053618 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18053618

Marca: Novus Biologicals NBP297284F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MCCC2 Polyclonal specifically detects MCCC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MCCC2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen 3-methylcrotonyl-CoA:carbon dioxide ligase subunit beta, MCCase subunit beta, MCCBEC 6.4.1.4, methylcrotonoyl-CoA carboxylase 2 (beta), methylcrotonoyl-Coenzyme A carboxylase 2 (beta), mitochondrial, non-biotin containing subunit of 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MCCC2 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64087
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.