missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
MCAM/CD146 Monoclonal antibody specifically detects MCAM/CD146 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MCAM/CD146 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL12855 |
| Conjugado | DyLight 680 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | CD146, CD146 antigen, cell surface glycoprotein MUC18, Cell surface glycoprotein P1H12, melanoma adhesion molecule, melanoma cell adhesion moleculeS-endo 1 endothelial-associated antigen, Melanoma-associated antigen A32, Melanoma-associated antigen MUC18, MUC18Gicerin |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P43121, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?