missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MCAM/CD146 Antibody (128018) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Código de producto. 18590209 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18590209 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18590209 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB932I

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MCAM/CD146 Monoclonal antibody specifically detects MCAM/CD146 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MCAM/CD146
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 128018
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD146, CD146 antigen, cell surface glycoprotein MUC18, Cell surface glycoprotein P1H12, melanoma adhesion molecule, melanoma cell adhesion moleculeS-endo 1 endothelial-associated antigen, Melanoma-associated antigen A32, Melanoma-associated antigen MUC18, MUC18Gicerin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human MCAM, Val24-Gly559, Accession # AAA20824
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4162
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.