Learn More
MC1568, MedChemExpress
Código de producto. 16473227
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473227 50 mg 50 miligramos
16487186 100 mg 100 miligramos
16477208 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16473227 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16914
MedChemExpress MC1568 is a selective class II (IIa) histone deacetylas (HDAC II) inhibitor, used for cancer research.
MC1568 is a selective class II (IIa) histone deacetylas (HDAC II) inhibitor, used for cancer research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MC1568
CAS 852475-26-4
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H15FN2O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 18.5 mg/mL (58.86 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NO)/C=C/C1=CC=C(/C=C/C(C2=CC=CC(F)=C2)=O)N1C
Peso molecular (g/mol) 314.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.31
Porcentaje de pureza 96.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death