missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MBX-4132, MedChemExpress

Código de producto. 16457367
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16457367 5 mg 5 miligramos
16484648 10 mg 10 miligramos
16455486 100 mg 100 miligramos
16423186 25 mg 25 miligramos
16410947 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16457367 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112565

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress MBX-4132, a member of a chemical class called oxadiazoles that inhibit trans translation by binding to the bacterial ribosome.

MBX-4132, a member of a chemical class called oxadiazoles that inhibit trans translation by binding to the bacterial ribosome.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material MBX-4132
CAS 2286411-30-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H15FN4O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (73.89 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC1=NN=C(C2=CC=C(F)C=C2)O1)N3CCC4=CC=CC=C4C3
Peso molecular (g/mol) 338.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.34
Porcentaje de pureza 99.22%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.