Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas de alto rendimiento MBPTrap™
Código de producto. 10097924 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1mL
1 x 5mL
5 x 1 mL
5 x 5mL
Caudal:
< 20 l/min
< 4 l/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 ml
5 PCS
paquete de 5
Código de producto. 10097924
Marca: Cytiva 28918779
Edge
Producen proteínas recombinantes altamente puras marcadas con MBP eluidas en forma concentrada y pequeños volúmenes. Las columnas preempaquetadas MBPTrap ™ HP Cytiva Life Sciences™ están preempaquetadas con Dextrin Sepharose™ High Performance.
  • Preempaquetado con Dextrin Sepharose marcada con proteína de unión a la maltosa (MBP).
  • La capacidad de unión depende de la proteína de fusión, pero puede ser tanto como 16 mg/ml de medio
  • Presión máxima: 3bar
  • Compatible con tampones de uso común y fácilmente regenerado con 0,5 M NaOH
  • Se pueden utilizar manualmente una jeringa o en un instrumento columnas de polipropileno de 1 y 5 ml
Medios
  • Matriz: agarosa entrecruzada 6 %
  • Tamaño de partícula medio: 34 μm
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: > 7
columnas de 1 ml
  • Dimensiones del lecho: 7 x 25 mm
  • Velocidad de flujo: < 4ml/min
columnas de 5 ml
  • Dimensiones del lecho: 16 x 25 mm
  • Velocidad de flujo: < 20ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Tampón acuoso
Tipo de producto Columna preenvasada de alto rendimiento de Dextrin Sepharose
Volumen del lecho 1 ml
Diámetro interior (imperial) 0,62 in
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Cantidad 1 x 5mL
Altura (imperial) 0,98 in
Altura (métrico) 25 mm
Caudal < 20 l/min
Material Polipropileno
Tipo de ligando Dextrina
Presión máxima 3bar
Intervalo de pH >7
Tamaño de partículas 34 μm
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C
Tipo de columna Ion Exchange Column
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas etiquetadas con MBP
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • MBPTrap HP, 5 ml, 1 x 5 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol