missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MBP146-78, MedChemExpress

Código de producto. 16476127
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16476127 5 mg 5 miligramos
16499926 50 mg 50 miligramos
16470769 1 mg 1 miligramo
16442756 25 mg 25 miligramos
16413408 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16476127

Marca: Medchem Express HY101525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress MBP146-78 is a potent and selective inhibitor of cGMP dependent protein kinases.

MBP146-78 is a potent and selective inhibitor of cGMP dependent protein kinases.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material MBP146-78
CAS 188343-77-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22FN3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 7.69 mg/mL (22.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCC(C2=CC(C3=CC=NC=C3)=C(C4=CC=C(F)C=C4)N2)CC1
Peso molecular (g/mol) 335.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.42
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.