missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MBP Antibody (rMBP/9301) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18664255 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18664255 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18664255

Marca: Novus Biologicals NBP324095

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MBP Monoclonal antibody specifically detects MBP in Human, Rat, Porcine, Chicken, Guinea Pig, Mammalia, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MBP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rMBP/9301
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin: 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS
Alias de gen MGC99675, Myelin A1 protein, myelin basic protein, Myelin membrane encephalitogenic protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-157) of human MBP protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Hypoxia Signaling, Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission, Oligodendrocyte Cell Markers, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4155
Especies diana Human, Rat, Pig, Chicken, Guinea Pig
Contenido y almacenamiento Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.