missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MBP Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587241 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18587241 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18587241

Marca: Novus Biologicals NB11079873F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MBP Polyclonal antibody specifically detects MBP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry - Free Floating
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MBP
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen MGC99675, Myelin A1 protein, myelin basic protein, Myelin membrane encephalitogenic protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Reacts with residues 49-62 of Isoforms 5 and 6 of the human protein. The immunogen corresponds to Isoform 1 between amino acids 182-195 of the 33 kDa isoform. The antibody also detects mouse and rat MBP protein. The antibody primarily detects a 22 kDa band.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Hypoxia Signaling, Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission, Oligodendrocyte Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4155
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.