missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
MBP Monoclonal antibody specifically detects MBP in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Equine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | mFluor Violet 500 SE |
| Dilución | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Especie del huésped | Mouse |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| ID de gen (Entrez) | 4155 |
| Especies diana | Rat, Pig, Bovine |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?